Learn More
Iridiumfolie, 0.5 mm (0.02 in.) Dicke, typischerweise 99.7+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11343218
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iridium foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7439-88-5
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ir
MDL-Nummer MFCD00011062
Menge 25 x 25 mm
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
IUPAC-Name Iridium
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Reinheit (%) ≥99.7% (typically)
Gewicht ≈7g/25x25mm
Form Folie