Learn More
Iridiumrohling, 6.0 mm (0.24 in.) Durchmesser x 6.0 mm (0.24 in.) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium slug |
Namenshinweis | 6.0mm (0.24 in.) dia. x 6.0mm (0.24 in.) length |
CAS | 7439-88-5 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Ir |
MDL-Nummer | MFCD00011062 |
Menge | 1 Pc. |
Synonym | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
InChI-Schlüssel | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ir] |