Learn More
Bolle Protection™ SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR READING AREA +1.5
Ultramodulare und stufenlos anpassbare Schutzbrille mit dioptrischen Korrekturgläsern. Die Bolle Protection™ Polycarbonat-Schutzbrille mit Lesebereich wird mit kratzfesten Gläsern mit Antifog-Beschichtung geliefert.
Marke:  Bolle Protection™ IRIDPSI1.5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03960kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15256705
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Gläser
  • Lesebereich.
  • Einstellbare B-Flex Brücke mit Gedächtnisfunktion.
  • Drehbügel/neigbare Front
  • Rutschsicheres Tipgrip-Design.
  • Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
  • Anti-Kratz-Beschichtung.
  • Antifog-Beschichtung.
  • 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
  • Gläser- und Rahmenschutz vor niedriger Krafteinwirkung; widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s.
  • Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Kratzfest
CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Ja
Lesebereich: +1.5
Durchsichtig