Learn More
Irinotecan Lactone Impurity, TRC
Artikelnummer. 30406836
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406836 50 mg
30405772 2.5 mg
30394046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI76752050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143490-53-3
Summenformel C32 H36 N4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 556.65
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 3,10-diethyl-11,13-dihydro-1,13-dioxo-1H,3H-furo[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-8-yl ester, [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 3,10-Diethyl-11,13-dihydro-1,13-dioxo-1H,3H- furo[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-8-yl Ester
SMILES CCC1OC(=O)C2=C1C=C3N(Cc4c(CC)c5cc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)ccc5nc34)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Irinotecan Lactone Impurity
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H36N4O5/c1-3-21-22-16-20(40-32(39)35-14-10-19(11-15-35)34-12-6-5-7-13-34)8-9-25(22)33-29-24(21)18-36-26(29)17-23-27(4-2)41-31(38)28(23)30(36)37/h8-9,16-17,19,27H,3-7,10-15,18H2,1-2H3
Formelmasse 556.2686