Learn More
Eisen(0)-Pentacarbonyl, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11395942
Click to view available options
100 ml; AcroSeal Glasflasche in Zinndose
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 103.0°C
Chemischer Name oder Material Iron(0) pentacarbonyl
Schmelzpunkt -20.0°C
CAS 13463-40-6
Farbe Braun bis Orange-Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit, die möglicherweise Partikel enthält
Menge 100 mL
Summenformel C5FeO5
Strukturformel Fe(CO)5
MDL-Nummer MFCD00011001
UN-Nummer 1994
Flammpunkt −15°C
Merck Index 15,5143
Synonym Pentacarbonyl iron
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-Name pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
Molekulargewicht (g/mol) 195.90
Formelmasse 195.9
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.49
Dichte 1.4900g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron pentacarbonyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.