missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisen, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), granuliert, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228260
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
Eisen
[Fe]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
Eisen
[Fe]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Für die Ultra-Spurenanalyse, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron
Schmelzpunkt 1535.0°C
Siedepunkt 3000.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Menge 5 g
Formelmasse 55.84
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Form Granulate

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'