missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisen-Chrom-basierter Hochtemperatur-Gas-Shift-Katalysator, HiFUEL™ W210, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15466935
115.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615

Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst is ideal for use in fuel cell and other distributed hydrogen production applications. It is also used for fuel processing applications.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst HiFUEL™ W210
Farbe Rot bis braun
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Physikalische Form Pellet, pelletieren

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'