Learn More
Eisenfolie, 0.1 mm Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-5547540
35.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
Eisen
[Fe]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
Eisen
[Fe]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick