Learn More
Eisen(II)-acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13438498 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13438498 250 g Glasflasche 250 Gramm
10398970 10 g Glasflasche 10 Gramm
10165750 50 g Glasflasche 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 13438498
Marke: Thermo Scientific Acros 305372500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3094-87-9
Summenformel C4H6FeO4
Molekulargewicht (g/mol) 173.93
MDL-Nummer MFCD00058909
InChI-Schlüssel LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
PubChem CID 18344
SMILES [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) acetate
Schmelzpunkt 190.0°C
Namenshinweis 95%
Farbe Braun oder Grau bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel (CH3CO2)2
IUPAC-Name Eisen(2+);diacetat
Formelmasse 173.93
Reinheit (%) 95%