Learn More
Eisen(II)-bromid, wasserfrei, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407470
32.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7789-46-0
Br2Fe
215.65
MFCD00016081
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
82240
Eisen(2+);dibromid
[Fe++].[Br-].[Br-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7789-46-0
Br2Fe
215.65
MFCD00016081
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
82240
Eisen(2+);dibromid
[Fe++].[Br-].[Br-]
Iron(II) bromide is used as an intermediate in the synthesis porphryins. It is also used as weak reducing agents. It is used as precursor for the preparation of [(C2H5)4N]2FeBr4 by reacting with tetraethylammonium bromide. It is also involved in the synthesis of iron pyrite nanocrystals and nanocrystalline thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron(II) bromide, anhydrous
Schmelzpunkt 684°C
Farbe Gelb
Physikalische Form granular
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol and tetrahydrofuran.
Formelmasse 215.67
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Aussehen Yellow granules
Dichte 4.636 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) bromide, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.