Learn More
Eisen(II)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228997
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
7758-94-3
Cl2Fe
126.75
MFCD00011004
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Ferrous chloride
λ²-iron(2+) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Fe++]
7758-94-3
Cl2Fe
126.75
MFCD00011004
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Ferrous chloride
λ²-iron(2+) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Fe++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1026.0°C
Chemischer Name oder Material Iron(II) chloride
Schmelzpunkt 677.0°C
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel FeCl2
Merck Index 15,407
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 644g/L
Formelmasse 126.75
Reinheit (%) 97%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.