Learn More
Eisen(II)-chloridhydrat, grün-gelb, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a reducing agent in metallurgy, in pharmaceutical preparations, as a mordant in dyeing and in sewage treatment. Ferrous chloride has a kind of niche application. During the laboratory synthesis of iron complexes, ferrous chloride acts as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, particularly for wastes containing chromate. It is the precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. Ferrous chloride is employed as a reducing agent in many organic synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(II) chloride hydrate |
Farbe | Grün-gelb |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and acetone. Insoluble in ether. |
Formelmasse | 126.75 (Anhydrous) |
Güte | Reagenz |
Geruch | Odorless |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(II) chloride hydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only