Learn More
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072208
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
13478-10-9
Cl2FeH8O4
198.805
MFCD00149709
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Eisenchlorid-Tetrahydrat, Eisen-II-chloridtetrahydrat, Eisen-Dichloridtetrahydrat, Eisenchlorid, Tetrahydrat, Dichloroiron-Wasser1/4, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
16211588
CHEBI:86249
Dichloroiron; Tetrahydrat
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
13478-10-9
Cl2FeH8O4
198.805
MFCD00149709
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Eisenchlorid-Tetrahydrat, Eisen-II-chloridtetrahydrat, Eisen-Dichloridtetrahydrat, Eisenchlorid, Tetrahydrat, Dichloroiron-Wasser1/4, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
16211588
CHEBI:86249
Dichloroiron; Tetrahydrat
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
puriss. p.a., ≥99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-sulfatheptahydrat
Menge 50 g
Strukturformel FeCl2 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 198.81 mol
Reinheit (%) ≥99 % (RT)
Dampfdruck 10mmHg (693 °C)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.