Learn More
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15615560 1 kg 1 Kilogramm
15635560 50 g 50 Gramm
15625560 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15615560 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 449391KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-10-9
Summenformel Cl2FeH8O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.805
MDL-Nummer MFCD00149709
InChI-Schlüssel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisenchlorid-Tetrahydrat, Eisen-II-chloridtetrahydrat, Eisen-Dichloridtetrahydrat, Eisenchlorid, Tetrahydrat, Dichloroiron-Wasser1/4, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-Name Dichloreisen;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-sulfatheptahydrat
Menge 1 kg
Strukturformel FeCl2 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 198.81 mol
Reinheit (%) ≥99 % (RT)
Dampfdruck 10mmHg (693 °C)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.