Learn More
Eisen(II)-Gluconathydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080477
39.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22830-45-1
C12H26FeO16
482.17
MFCD00150872
OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
iron ii gluconate hydrate
131851469
Eisen;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansäure;dihydrat
O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22830-45-1
C12H26FeO16
482.17
MFCD00150872
OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
iron ii gluconate hydrate
131851469
Eisen;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansäure;dihydrat
O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
A glucose derivative. Also used as food additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron (II) gluconate hydrate
Schmelzpunkt ∼140°C
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 446.19 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form granular