Learn More
Eisen(II,III)-oxid, 97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407477
42.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1317-61-9
Fe3O4
231.53
MFCD00011010
WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1317-61-9
Fe3O4
231.53
MFCD00011010
WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Mostly it is used as a black- pigment -catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning, whereas it is used as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymer, rubber, filler, building, construction, appliances, and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron(II, III) oxide
Schmelzpunkt 1538°C
Physikalische Form 325-Mesh-Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Formelmasse 231.54
Brechungsindex 3
Dichte 5.2 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II,III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.