Learn More
Eisen(II)-oxalat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
It is used as photographic developer for silver bromide-gelatin plates. It imparts greenish-brown tint to optical glass (sunglasses, windshields, railroad car windows), for decorative glassware, pigment for plastics, paints and lacquers. It acts as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Fotoentwickler für Silberbromid-Gelatineplatten verwendet. Es verleiht optischem Glas (Sonnenbrille, Windschutz, Eisenbahnwaggon) eine grünlich braune Tönung, ist geeignet für dekorative Glaswaren, als Pigment für Kunststoffe, Farben und Lacke. Es dient als Reagenz.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Essigsäure.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Es ist nicht für diagnostische und therapeutische Zwecke bestimmt. Kontamination mit Oxidationsmitteln vermeiden.
Es wird als Fotoentwickler für Silberbromid-Gelatineplatten verwendet. Es verleiht optischem Glas (Sonnenbrille, Windschutz, Eisenbahnwaggon) eine grünlich braune Tönung, ist geeignet für dekorative Glaswaren, als Pigment für Kunststoffe, Farben und Lacke. Es dient als Reagenz.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Essigsäure.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Es ist nicht für diagnostische und therapeutische Zwecke bestimmt. Kontamination mit Oxidationsmitteln vermeiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron (II) Oxalate Dihydrate |
Schmelzpunkt | 190°C (decomposition) |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in acetic acid. |
Formelmasse | 179.90 (143.87 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Dichte | 2.28 |