Learn More
Eisen(II)-sulfid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11433037
71.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1317-37-9
FeS
87.91
MFCD00011013
GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
14828
[S--].[Fe++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1317-37-9
FeS
87.91
MFCD00011013
GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
14828
[S--].[Fe++]
Iron(II) sulfide is used as a pigment in hair dyes and ceramics, glasses and bottles, and paint, Also used in lubricants and anodes, as a hydrogen sulfide source, and to treat exhaust gases. And it is also used as resulphurizing agent in the production of carbon, alloy and stainless types of free cutting steels. It acts as an alloying agent to improve machine ability of steel castings which are used to manufacture various steel components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eisen(II)-sulfid wird als Pigment in Haarfärbemitteln und Keramika, Gläsern und Flaschen sowie Farbe, auch in Schmierstoffen und Anoden, als Schwefelwasserstoffquelle und zur Behandlung von Abgasen verwendet. Und es wird auch als Entschwefelungsmittel bei der Herstellung von Kohlenstoff, Legierungen und rostfreien Arten von Automatenstahl verwendet. Es dient als Legierungsmittel zur Verbesserung der Maschinengängigkeit von Stahlgussteilen, die zur Herstellung verschiedener Stahlbauteile verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.0062 g/l), in Säuren mit Entstehung von Schwefelwasserstoff. Unlöslich in Salpetersäure.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort fernab von unverträglichen Stoffen wie Oxidationsmittel, Säuren, Luft, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfide
Schmelzpunkt 1195°C
Menge 1000 g
Merck Index 14,4058
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.0062g/L ),in acids with evolution of hydrogen sulfide. Insoluble in nitric acid.
IUPAC-Name Sulfanylideneisen
Formelmasse 87.91
Güte Eigenschaften
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 4.74