Learn More
Eisen(III)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3257020
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
7705-08-0
Cl3Fe
162.20
MFCD00011005
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Ferric chloride
iron(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
7705-08-0
Cl3Fe
162.20
MFCD00011005
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Ferric chloride
iron(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Es wird zur Abwasserbehandlung von Industrieabfällen, zur Chloridhydrometallurgie (Silgarin-Verfahren zur Herstellung von Silicon), zur Trinkwassergewinnung, zur Herstellung von Vorläufern für Polyvinylchlorid (PVC) und Kupfer-basierter Metalle in Leiterplatten verwendet. Eisen(III)-chlorid wird als Katalysator für die Reaktion von Ethylen mit Chlor, als Auslaugmittel und als Trocknungsreagenz in bestimmten Reaktionen verwendet. Es ist ein mildes Oxidationsmittel und wandelt Kupfer(I)-chlorid in Kupfer(II)-chlorid um. Als mäßig starke Lewis-Säure katalysiert es die Chlorierung aromatischer Verbindungen und Friedel-Crafts-Reaktionen. Im Zusammenspiel mit Natriumiodid führt es zur Reduktion organischer Azide auf entsprechende Amine. Es ist nützlich für den Nachweis von Phenolen und phenolischen Derivaten, Gamma-Hydroxybuttersäuren und auch für den Trinder-Tüpfeltest zum Nachweis von Salicylsäuren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 316°C
Chemischer Name oder Material Iron(III) chloride
Schmelzpunkt 306°C
Namenshinweis anhydrous
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Formelmasse 162.21
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Aussehen Black crystalline
Dichte 2.9 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.