Learn More
Eisen(III)-chloridhexahydrat, 97+ % ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43933
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
10025-77-1
Cl3FeH12O6
270.29
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Ferric chloride hexahydrate
iron(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
10025-77-1
Cl3FeH12O6
270.29
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Ferric chloride hexahydrate
iron(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 280.0°C to 285.0°C
Chemischer Name oder Material Iron(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 37.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.0 to 102% (Iodometry)
Strukturformel FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Merck Index 15,4046
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) ≥97%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.