Learn More
Eisen(III)-chlorid, Honeywell
Catalog Number p-7071828
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
7705-08-0
Cl3Fe
162.20
MFCD00011005
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
7705-08-0
Cl3Fe
162.20
MFCD00011005
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron(Iii) Chloride
Menge 5 g
Strukturformel FeCl3
UN-Nummer 1773
Formelmasse 162.2g/mol
Reinheit (%) 97%
Güte Reagent
Dampfdruck 1mmHg (194°C)
Dichte Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.