Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(III) nitrate nonahydrate |
Schmelzpunkt | 47.0°C |
Farbe | Grau bis Violett |
Physikalische Form | Anhaftendes Kristallpulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Strukturformel | Fe(NO3)3·9H2O |
UN-Nummer | 1466 |
Merck Index | 15, 4054 |
Formelmasse | 404 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Achtung
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.