Learn More
Eisen(III)-oxid, Kosmetika, Thermo Scientific Chemicals, NanoArc™
Catalog Number p-4407488
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1309-37-1
Fe2O3
159.69
MFCD00011008
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
trioxodiiron
[Fe][Fe](=O)(=O)=O
1309-37-1
Fe2O3
159.69
MFCD00011008
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
trioxodiiron
[Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nanoerc kosmetisches Eisenoxid ist ein rotbraunes Material mit einzigartigen kosmetischen Eigenschaften. Die kleine Partikelgröße führt zu einer starken Farbentwicklung in Kombination mit hoher Lichtdurchlässigkeit für einen einzigartigen, glänzenden Look
NanoArc cosmetic iron oxide is an auburn material offering unique cosmetic qualities. The small particle size results in a strong color development combined with high translucency for a unique glowing look.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 30-60 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron(III) oxide, cosmetic
Schmelzpunkt 1565°C
Namenshinweis Sold in collaboration with Nanophase Technologies Corporation
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 159.69
Geruch Odorless
Aussehen Red-brown powder
Dichte 5.24