Learn More
Eisen(III)-sulfat-Hydrat, Fe 21-23%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15607860 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15607860 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15617860 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15607860 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. F1135250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fe 21 bis 23 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Summenformel Fe2H2O13S3
Molekulargewicht (g/mol) 417.87
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonym Eisensulfathydrat
PubChem CID 167265
IUPAC-Name Eisen(3+); Trisulfat; Hydrat
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-Sulfathydrat
Namenshinweis Fe 21-23 %
CAS Max. % 98.0000%, 2.0000%
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 21 bis 23 %
Hinweise zum Prozentgehalt aus Fe
Strukturformel H2SO4
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 399.88
Verlust bei Trocknung 7.0 - 20.0 %
Verpackung Poly-Flasche