Learn More
Eisen(III)-sulfat-Hydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407491
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
15244-10-7
Fe2H2O13S3
417.87
MFCD00011007
VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
167265
O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
15244-10-7
Fe2H2O13S3
417.87
MFCD00011007
VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
167265
O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Iron(III) sulfate is also used in pigments, pickling baths for aluminum and steel. It acts as a mordant in dyeing, as a coagulant for industrial wastes. In the medical field, it is used as an astringent and styptic. It is involved in the preparation of aromatic esters from the corresponding acids and alcohols. Further, it is employed in the oxidation of pyrite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron(III) sulfate hydrate
Farbe Grau-Weiß
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol.
IUPAC-Name Eisen(3+);trisulfat;hydrat
Formelmasse 399.87 (Anhydrous)
Güte Reagenz
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Aussehen Grayish-white powder or granules
Dichte 2.0-2.1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) sulfate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.