Learn More
Eisensilizid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331549
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331549 25 g 25 Gramm
11341549 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014019.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12022-95-6 | FeSi | 83.93 g/mol
Iron silicide is used in deoxidation and alloying of steel melts, alloying of cast iron charges and melts (Iron foundries), silicothermic reduction of precious metals (chromium, molybdenum and vanadium) and others (Nb, W), Production of some inoculants and nodulisers by alloying (melting). High purity iron silicide is used to produce high permeability steel for electric transformers, production of FeSiMn, FeSiN and SiMn- alloys. It is also used as metal filler.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12022-95-6
Summenformel FeSi
Molekulargewicht (g/mol) 83.93
MDL-Nummer MFCD00016086
InChI-Schlüssel YSWDZWXHBYTMBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym silyliron, silylene iron, ferric silicon, silanidylidyneironylium
PubChem CID 92027036
SMILES [Si-]#[Fe+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron silicide
Schmelzpunkt 1410°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Silanidyllidynyronylium
Formelmasse 83.93
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray powder
Dichte 6.1g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron silicide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.