Learn More
R&L Enterprises™ Eisendrahtgewebe
Bietet eine ausgezeichnete Abstützung für Becher und sonstige Glaswaren beim Aufheizen auf Ringstativen. R&L Enterprises Drahtgewebe mit Keramikscheibe ist ein flaches Quadrat, das aus einem verzinkten Eisengeflecht gefertigt wird.
Marke: R&L Enterprises™ 9073
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40860kg
Beschreibung
- Nicht-fransende Ränder
- Dauerhaft und langlebig
- Zentrales Keramikfeld verteilt die Wärme gleichmäßig
Spezifikation
Keramikmitte | |
Keramikkern | |
Eisendrahtnetze | |
Eisen | |
Kein Ausfransen |
150 x 150 mm | |
Quadratisch | |
10/Packung | |
150 mm | |
150 mm |