Learn More
Chemsplash Bestrahlter Laborkittel PB(6B) mit Reißverschluss, Daumenschlaufen und elastischen Bündchen
Beschreibung
Chemsplash Laborkittel
- Chemsplash 55 g/m² Typ PB 6B Gewebe
- Gammabestrahlt und doppelt verpackt
- Vorderseite mit Reißverschluss und Klebeabdeckung
- Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen
- Umlegekragen
- Silikon- und latexfrei, PFAS-frei
- Anti-Static Material
- Nicht fusselnd
- Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraumklasse 5 - 9
Beschreibung: Die Chemsplash Der Laborkittel wird GAMMA-sterilisiert, bestrahlt und doppelt verpackt geliefert. Hergestellt aus Chemsplash Das Material ist weich und mikroporös und bietet Festigkeit sowie Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Laborkittel hat eine 2/3-Länge, einen Kragen und einen Reißverschluss sowie elastische Bündchen mit Daumenschlaufen für zusätzlichen Komfort. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum Klasse 5 - 9. Chemsplash Accessoires schützen den Träger vor der Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger und sind auf maximalen Tragekomfort ausgelegt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Verbundgewebe |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | lose verpackt |
| Knöchelform | Offen |
| Stulpenform | Elastisch, Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Kragen |
| Mehr anzeigen |