Learn More
Invitrogen™ Humanes IRS1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0344
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
IRS-1 Synthetisches Peptid, PEP-0344 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem IRS-1 überein. PEP-0344 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20137 verwendet werden.Spezifikation
3667 | |
gereinigt | |
Human IRS1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P35568 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
IRS1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |