missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ISCA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA556488

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15724401

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: RGRLLTASLG PQARREASSS SPEAGEGQIR LTDSCVQRLL EITEGSEFLR LQVEGGGCSG FQYKFSLDTV INPDDRVFEQ GGARVVVDSD SLAFVKGAQV DFSQELIRSS FQVL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.

ISCA2 Polyclonal antibody specifically detects ISCA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ISCA2
Polyclonal
Unconjugated
ISCA2
0710001C05Rik; 5730594E03Rik; c14_5557; HBLD1; HESB like domain containing 1; HESB-like domain-containing protein 1; iron-sulfur cluster assembly 2; iron-sulfur cluster assembly 2 homolog (S. cerevisiae); iron-sulfur cluster assembly 2 homolog, mitochondrial; ISA2; Isca2; MMDS4; RGD1563216
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
122961
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86U28
ISCA2
Recombinant protein corresponding to Human ISCA2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only