missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ISG15 Activating Enzyme/UBE1L Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ISG15 Activating Enzyme/UBE1L. Source: E.coli Amino Acid Sequence: EVKRPKTVRHKSLDTALLQPHVVAQSSQEVHHAHCLHQAFCALHKFQHLHGRPPQPWDPVDAETVVGLARDLEPLKR The ISG15 Activating Enzyme/UBE1L Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The ISG15 Activating Enzyme/UBE1L Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 7318 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | ISG15 Activating Enzyme/UBE1L Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | D8UBA1, ubiquitin-activating enzyme E1 homolog B, UBA1B, UBA7, ubiquitin-activating enzyme E1, UBE1L, UBE2MGC12713, Ubiquitin-activating enzyme 7, Ubiquitin-activating enzyme E1 homolog, ubiquitin-activating enzyme E1-like, ubiquitin-activating enzyme E1- |
| Gensymbol | UBA7 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?