Learn More
ISG20L2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA567699
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15886113
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ISG20L2 Polyclonal antibody specifically detects ISG20L2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ISG20L2
Polyclonal
Unconjugated
ISG20L2
HSD38; HSD-38; interferon stimulated exonuclease gene 20 like 2; interferon stimulated exonuclease gene 20kDa like 2; interferon stimulated exonuclease gene 20kDa-like 2; interferon-stimulated 20 kDa exonuclease-like 2; ISG20L2
Rabbit
affinity chromatography
RUO
81875
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9H9L3
ISG20L2
Synthesized peptide derived from human ISG20L2.