missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ISGF3G Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00010379-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16164962

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH35716
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
69.3
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MASGRARCTRKLRNWVVEQVESGQFPGVCWDDTAKTMFRIPWKHAGKQDFREDQDAAFFKAWAIFKGKYKEGDTGGPAVWKTRLRCALNKSSEFKEVPERGRMDVAEPYKVYQLLPPGIVSGQPGTQKVPSKRQHSSVSSERKEEEDAMQNCTLSPSVLQDSLNNEEEGASGGAVHSDIGSSSSSSSPEPQEVTDTTEAPFQGDQRSLEFLLPPEPDYSLLLTFIYNGRVVGEAQVQSLDCRLVAEPSGSESSMEQVLFPKPGPLEPTQRLLSQLERGILVASNPRGLFVQRLCPIPISWNAPQAPPGPGPHLLPSNECVELFRTAYFCRDLVRYFQGLGPPPKFQVTLNFWEESHGSSHTPQNLITVKMEQAFARYLLEQTPEQQAAILSLV
IRF-9/ISGF3/ISGF3G/p48
IRF9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10379
ISGF3G (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IRF9
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote