Learn More
Islet 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15661-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884924
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the LIM/homeodomain family of transcription factors. The encoded protein binds to the enhancer region of the insulin gene, among others, and may play an important role in regulating insulin gene expression. The encoded protein is central to the development of pancreatic cell lineages and may also be required for motor neuron generation. Mutations in this gene have been associated with maturity-onset diabetes of the young.
Spezifikation
Spezifikation
Islet 1
Polyclonal
Unconjugated
ISL1
Isl 1, ISL LIM homeobox 1, ISL1, Islet 1, ISLET1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16392, 3670, 64444
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P61371, P61372, P61374
Isl1
Islet 1 Fusion Protein Ag8088
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat