Learn More
Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche PharMed™ BPT
Artikelnummer. 11987935
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,89 mm x 30,4 m L
1,14 mm x 30,4 m L
1,42 mm x 30,4 m L
2,79 mm x 30,4 m L
Packungsgröße:
1 Stück
30 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11987935 0,89 mm x 30,4 m L 30 Meter
11725199 1,14 mm x 30,4 m L 1 Stück
11735199 1,42 mm x 30,4 m L 1 Stück
11907945 2,79 mm x 30,4 m L 30 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11987935 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 9580926
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche schützen lichtempfindliche Proben
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,035 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0,89 mm
    Material PharMed BPT
    Gesamtlänge (angloamerikanisch) 100 ft.
    Gesamtlänge (metrisch) 30,4 m
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Ismatec Pumpen
    Schlauchgröße 0,89 mm x 30,4 m L
    Farbe Lohfarben
    Produkttyp Verlängerungsschlauch für Pumpe