Learn More
Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche Puri-Flex™
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,0075 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,19 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ismatec Pumpen |
| Schlauchgröße | 0,19 mm ID x 15,2 m L |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Verlängerungsschlauch für Pumpe |