Learn More
Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche Puri-Flex™
Artikelnummer. 11729819
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,19 mm ID x 15,2 m L
0,25 mm ID x 15,2 m L
0,51 mm ID x 15,2 m L
0,89 mm ID x 15,2 m L
1,14 mm ID x 15,2 m L
1,42 mm ID x 15,2 m L
2,79 mm ID x 15,2 m L
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11729819 0,25 mm ID x 15,2 m L 1 Stück
11719819 0,19 mm ID x 15,2 m L 1 Stück
11739819 0,51 mm ID x 15,2 m L 1 Stück
11749819 0,89 mm ID x 15,2 m L 1 Stück
11759819 1,14 mm ID x 15,2 m L 1 Stück
11769819 1,42 mm ID x 15,2 m L 1 Stück
11789819 2,79 mm ID x 15,2 m L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11729819 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 9641812
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ismatec™ Verlängerungspumpenschläuche sind langlebige Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Anwendungen: Für allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
  • Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, durchscheinend
  • Zertifikate: FDA-konform (21CFR 177.2600), erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI, hergestellt nach GMP
  • Temperaturbereich: –58 bis 275 °F (–50 bis 135 °C)
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
  • Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,001 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
    Material Puri-Flex
    Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
    Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Ismatec Pumpen
    Schlauchgröße 0,25 mm ID x 15,2 m L
    Farbe Durchscheinend
    Produkttyp Verlängerungsschlauch für Pumpe