Learn More
Tocris Bioscience™ ISO 1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002036
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002036 10 mg 10 Milligramm
30002044 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002036 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4288/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) inhibitor
ISO 1 is a macrophage migration inhibitory factor (MIF) inhibitor (IC50 = 7 μM); inhibits MIF tautomerase activity in vitro and in vivo. Protective against mouse models of streptozotocin -induced diabetes mellitus; blocks anti-inflammatory response following LPS exposure and increases survival. Inhibits airway remodeling in a mouse model of chronic asthma. Cell permeable; orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 478336-92-4
Summenformel C12H13NO4
Specifications
Chemischer Name oder Material ISO 1
Menge 10 mg
Formelmasse 235.24
Physikalische Form Solid
Farbe Weiß
Reinheit >98%
Molekulargewicht 235.239