Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Keine eingeschalteten Mobiltelefone
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P013-Dia 200-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Dicke | 1.501 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Rund |
| Sprachen | Weltweit |
| Farbe | Rot auf Weiß |