Learn More
Brady™ ISO Schild 7010 – Warnung, Elektrizität
Artikelnummer. 15674717
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
87 mm
173 mm
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15674717 87 mm 100 mm 1 Stück
15684717 173 mm 200  mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15674717 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 828099
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W012-Tri 100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 87 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf gelb