missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iso-Amyl-Acetat, ExtraPure, SLR, Gemisch aus 2- und 3-Methylbutylacetat, Fisher Chemical

Catalog Number p-7072840
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
123-92-2
C7H14O2
8946
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
123-92-2
C7H14O2
8946
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 142°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 4.49
Formelmasse 130.19g/mol
Dampfdruck 4mmHg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'