missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iso-Butylalkohol, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical

Catalog Number p-7072882
37.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


37.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
78-83-1
74.12
4740
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-1-ol
CC(C)CO
78-83-1
74.12
4740
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropan-1-ol
CC(C)CO

Iso-Butylalkohol, AR-zertifiziert für Analysen

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -108°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 108°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H10O
Menge 500 mL
Dampfdichte 2.6
Formelmasse 74.12g/mol
Dampfdruck 11.7mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'