Learn More
Iso-Butylalkohol, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical
37.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
37.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
37.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Beschreibung
Iso-Butylalkohol, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Schmelzpunkt | -108°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 108°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C4H10O |
Menge | 500 mL |
Dampfdichte | 2.6 |
Formelmasse | 74.12g/mol |
Dampfdruck | 11.7mbar at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |