Learn More
Iso Imperatorin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoimperatorin |
| CAS | 482-45-1 |
| Summenformel | C16 H14 O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]- (8CI,9CI), Isoimperatorin (6CI), 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-11-3-4-15(17)20-14(11)9-13-12(16)6-8-18-13/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCOc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)C |
| IUPAC-Name | 4-(3-Methylbut-2-enoxy)furo[3,2-g]chromen-7-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.28 |
| Formelmasse | 270.0892 |