missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isomethadonketimin, TRC

Artikelnummer. 30405620
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405620 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30405620 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82128025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Iso Methadone Ketimine
CAS 14474-54-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C21 H28 N2
Menge 25 mg
Synonym γ-(1-iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenyl-Benzenepropanamine, Hexylamine, 4-imino-N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyl- (6CI,8CI), γ-(1-Iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenylbenzenepropanamine, γ-(1-Iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenylbenzenepropanamine, 4-Imino-N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyhexylamine
InChI-Formel InChI=1S/C21H28N2/c1-5-20(22)21(17(2)16-23(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17,22H,5,16H2,1-4H3
SMILES CCC(=N)C(C(C)CN(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 4-Imino-N,N,2-Trimethyl-3,3-diphenylhexan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 308.4604
Formelmasse 308.2252
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.