Learn More
Iso-Propylacetat, Pure, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical P/7640/08
Weitere Details : CAS : 108-21-4 Netto-Gewicht : 0.43500kg Transport : UN number : 1220 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 500mL |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
108-21-4 | |
102.133 | |
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N | |
7915 | |
CC(C)OC(=O)C |
C5H10O2 | |
8877 | |
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester | |
Propan-2-ylacetat |
Spezifikation
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
61mbar at 20°C | |
Farblos | |
500mL | |
C5H10O2 | |
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester | |
CC(C)OC(=O)C | |
102.133 | |
102.13g/mol |
&3.5 | |
88.8°C | |
-73°C | |
108-21-4 | |
8877 | |
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-ylacetat | |
7915 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Isopropyl acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.