Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschildrolle ohne Text - Warnung: Radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung
Artikelnummer. 15590623
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22 x 23 mm
43 x 50 mm
Packungsgröße:
250 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15590623 22 x 23 mm 250 Stück
15500633 43 x 50 mm 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15590623 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 826758
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number PIC W003-Tri 025-PE-ROLL/1
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Form Dreieckig
Abmessungen (L x B) 22 x 23 mm
Farbe Schwarz auf gelb