Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild „Laborkittel tragen“ (Englisch)
Beschreibung
- Sorgen Sie für einen visuellen Hinweis darauf, dass in diesem Bereich ein Laborkittel getragen werden muss.
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | M/M059/EN566/PP-600X200-1 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 1 Zeichen |
| Größe (angloamerikanisch) | 7,87 x 23,62 in. |
| Montageart | Oberflächenmontiert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7,87 in. |
| Dicke | 1.55 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 23,62 in. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis +120 °C |
| Mehr anzeigen |