Learn More
Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm
Artikelnummer. 11743423
Change view
Click to view available options
Dichte (metrisch):
0,130 bis 0,140 g/ml
0,900 bis 0,100 g/ml
1000 bis 1050 g/l
1000 bis 1100 g/l
1100 bis 1150 g/l
1100 bis 1200 g/l
1200 bis 1300 g/l
950 bis 1000 g/l
Länge (metrisch):
250 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dichte (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11743423 1200 bis 1300 g/l 250 mm 1 Stück
11793433 1000 bis 1050 g/l 270 mm 1 Stück
11723423 1000 bis 1100 g/l 250 mm 1 Stück
11733443 1100 bis 1150 g/l 270 mm 1 Stück
11733423 1100 bis 1200 g/l 250 mm 1 Stück
11783433 950 bis 1000 g/l 270 mm 1 Stück
11713423 0,900 bis 0,100 g/ml 250 mm 1 Stück
11753423 0,130 bis 0,140 g/ml 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11743423 Lieferant Alla France™ Lieferanten-Nr. 3100MC120/20/Mqp
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Hydrometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm zeichnen sich durch einen eingravierten Referenzpunkt auf dem Schaft aus, der auf mögliche Verschiebungen der Skala hinweist.
  • Dichtehydrometer (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF... MRA-Rückverfolgbarkeit
  • Zur allgemeinen Verwendung bei 20 °C
  • Die Hydrometerskala ist vollständig mit allen Referenznormen, Kalibriertemperatur, der Oberflächenspannung, der individuellen Gerätenummer, der Seriennummer und dem ALLA FRANCE Logo bedruckt
  • Anzeigewert unter Meniskus.
  • Systematisch mit einem Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifikat ausgeliefert.
  • Kann bei Bedarf mit einem rückführbaren "EU"-Kalibrierungszertifikat oder einem offiziellen "EO"-Kalibrierungszertifikat geliefert werden
Entsprechend folgender Oberflächenspannungen kalibriert:
  • von 0.600 bis 1.000 g/ml= 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
  • von 1.000 bis 1.300 g/ml= 55 mN/m (mittlere Spannung)
  • von 1.300 bis 2.000 g/ml= 75 mN/m (hohe Spannung)
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer nach ISO-Norm
Länge (metrisch) 250 mm
Dichte (metrisch) 1200 bis 1300 g/l
Bereich der relativen Dichte 1200 bis 1300 g/l