Learn More
Isobutyl Isobutyrate 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10005810
Click to view available options
500g; Glass bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isobutyl isobutyrate
Namenshinweis 99%
CAS 97-85-8
Dichte 0.8560g/mL
Siedepunkt 147.0°C to 149.0°C (1013.0hPa)
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C8H16O2
Strukturformel (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3980 to 1.4000
MDL-Nummer MFCD00008916
Menge 500g
Merck Index 15, 5190
Relative Dichte 0.856
Synonym isobutyl isobutyrate, isobutyl 2-methylpropanoate, isobutyl isobutanoate, isobutyric acid, isobutyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-methylpropyl 2-methylpropionate, 2-methylpropyl isobutyrate, isobutylester kyseliny isomaselne, fema number 2189, 2-methyl-1-propyl 2-methylpropanoate
InChI-Schlüssel RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)C
IUPAC-Name 2-methylpropyl 2-methylpropanoate
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
PubChem CID 7351
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyl isobutyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.